218773
Caspase-8 Inhibitor I, Cell-Permeable
The Caspase 8 Inhibitor I, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-8. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Caspase-8 Inhibitor I, Cell-Permeable, Granzyme B Inhibitor II, Cell-permeable, IETD-CHO, Cell-permeable
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
caspase-8
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Hamada, E., et al. 1990. J. Hepatol. 30, 807.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable