218719
Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567
The Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567 controls the biological activity of Casein Kinase I. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567, 3-(3-Chlorophenoxymethyl)-1-(tetrahydropyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine, HCl, CKI Inhibitor III, PF-4800567
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=NC=NC2=C1C(COC3=CC=CC(Cl)=C3)=NN2C4CCOCC4
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Etchegaray, J.P., et al. 2010. PLoS One5, e10303.
Walton, K.M., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.330, 430.
Badura, L., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 730.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable