Principaux documents
17-344
Sigma-Aldrich
Kit de dosage de la phosphorylation de H2A.X (pour cytométrie en flux)
The H2A.X Phosphorylation Assay Kit (Flow cytometry) is a cell based assay formatted for flow cytometric detection of levels of phosphorylated Histone H2A.X.
Synonyme(s) :
Dosage pour l'H2A.X, Kit de dosage pour cytométrie en flux, Kit de phosphorylation de l'H2A.X
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
dry ice
Catégories apparentées
Description générale
La phosphorylation du variant d'histone H2A.X est une réponse rapide et sensible aux ruptures double brin de l'ADN. Le kit de dosage de la phosphorylation de H2A.X (pour cytométrie en flux) est un dosage cellulaire formaté pour la détection par cytométrie en flux des niveaux d'histone H2A.X phosphorylée.
Le kit de dosage de la phosphorylation de H2A.X (pour cytométrie en flux) est un dosage cellulaire formaté pour la détection par cytométrie en flux des niveaux d'histone H2A.X phosphorylée. Les cellules sont cultivées en microplaques puis traitées avec des agents qui induisent des dommages à l'ADN ou l'apoptose, ce qui stimule la phosphorylation de H2A.X. Les cellules sont ensuite fixées et perméabilisées en vue de la coloration et de la détection. L'histone H2A.X phosphorylée sur la sérine 139 est détectée par l'ajout de l'anticorps anti-phospho-histone H2A.X conjugué à la FITC. Les cellules sont ensuite scannées dans un cytomètre de flux pour quantifier le nombre de cellules montrant une coloration positive pour l'histone H2A.X phosphorylée.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Conditionnement
100 analyses
Composants
Anticorps anti-phospho H2A.X, conjugué à la FITC
IgG normale de souris, conjuguée à la FITC (réf. 12-487)
Solution de fixation 16X
Solution de perméabilisation 10X
Solution de lavage 10X
Qualité
phosphorylation de l'histone H2A.X
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Angelo Fortunato et al.
PLoS biology, 19(11), e3001471-e3001471 (2021-11-18)
Trichoplax adhaerens is the simplest multicellular animal with tissue differentiation and somatic cell turnover. Like all other multicellular organisms, it should be vulnerable to cancer, yet there have been no reports of cancer in T. adhaerens or any other placozoan.
Runtao Zhong et al.
RSC advances, 10(49), 29311-29319 (2020-08-07)
Immunofluorescence (IF) is a common method used in cell biology. The conventional protocol for IF staining is time and labor-intensive, operator dependent and reagent-consuming. Magnetic Bead (MB)-based microdevices are frequently utilized in cellular assays, but integration of simple and efficient
Amy D Guertin et al.
Molecular cancer therapeutics, 12(8), 1442-1452 (2013-05-24)
Inhibition of the DNA damage checkpoint kinase WEE1 potentiates genotoxic chemotherapies by abrogating cell-cycle arrest and proper DNA repair. However, WEE1 is also essential for unperturbed cell division in the absence of extrinsic insult. Here, we investigate the anticancer potential
Yu Wang et al.
Mutation research, 734(1-2), 20-29 (2012-05-09)
Berberine has been shown to possess anti-tumor activity against a wide spectrum of cancer cells. It inhibits cancer cell proliferation by inducing cell cycle arrest, at G1 and/or G2/M, and apoptosis. While it has been documented that berberine induces G1
Meghan B Azad et al.
Autophagy, 4(2), 195-204 (2007-12-07)
Hypoxia (lack of oxygen) is a physiological stress often associated with solid tumors. Hypoxia correlates with poor prognosis since hypoxic regions within tumors are considered apoptosisresistant. Autophagy (cellular "self digestion") has been associated with hypoxia during cardiac ischemia and metabolic