Principaux documents
1.72577
SAFC
Bicarbonate de sodium
for table water, FCC, E 500
Synonyme(s) :
Sodium bicarbonate
About This Item
Formule linéaire :
NaHCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.01
Beilstein:
4153970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E500
Numéro de classement CE :
205-633-8
Conformité réglementaire
FCC
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Pf
270 °C (decomposition)
Solubilité
96 g/L
Densité
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Sodium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable