171261
Dorsomorphin
≥95% (HPLC), liquid, AMPK inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
InSolution AMPK Inhibitor, Compound C, Dorsomorphin, AMPK Inhibitor I, BMP Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
AMPK Inhibitor, Compound C, InSolution, ≥95%, 10 mM, AMPK Inhibitor
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]21ncc(c2ncc(c1)c4ccc(cc4)OCCN5CCCCC5)c3ccncc3
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
Clé InChI
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
AMPK
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)