A propos de cet article
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... PTPN1(5770)
Application
Le kit d'analyse de la PTP n°1 sert à détecter l'activité PTP-1B par déphosphorylation du phosphopeptide (RRLIEDAEpYAARG) avec détection au vert malachite, ou par hydrolyse du pNPP.
Permet de détecter/quantifier : PTP
Packaging
Capacité du kit : 100 analyses
Analysis Note
Produit évalué en routine par des analyses au vert malachite et des analyses d'hydrolyse du pNPP pour détecter l'activité PTP-1B (référence 14-109 ou 14-358) par déphosphorylation du phosphopeptide.
Other Notes
Phosphopeptide à tyrosine (RRLIEDAEpYAARG) (réf. 12-217)
Solution A de vert malachite (réf. 20-105)
Additif de vert malachite (réf. 20-104)
Étalon de phosphate (réf. 20-103)
pNPP (phosphate de p-nitrophényle) (réf. 20-106)
Tampon d'analyse pNPP Tyr (réf. 20-180)
Plaque de microtitration à 96 puits
Solution A de vert malachite (réf. 20-105)
Additif de vert malachite (réf. 20-104)
Étalon de phosphate (réf. 20-103)
pNPP (phosphate de p-nitrophényle) (réf. 20-106)
Tampon d'analyse pNPP Tyr (réf. 20-180)
Plaque de microtitration à 96 puits
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1