Principaux documents
1.46700
Millipore
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
TSA, Gélose trypto-caséine soja, GTS
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Cephase
Lecithin
Tween®
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La gélose trypticase soja + LT + céphase – ICR+ en boîtes de sédimentation de 90 mm (verrouillables) est conçue pour le dénombrement des germes aérobies totaux dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes du personnel dans les isolateurs et salles propres. Il s′agit d′un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. La formulation du milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja contient une combinaison de peptones de caséine et de soja fournissant de l′azote organique, en particulier des acides aminés et des peptides à chaîne longue. Du chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique, et le milieu est supplémenté en pyruvate pour neutraliser efficacement les résidus de peroxyde d'hydrogène. La lécithine et le polysorbate 80 (Tween®) sont des neutralisants qui servent à neutraliser les désinfectants contenant des agents actifs du type alcool (alcool isopropylique ou éthanol à 70 %), aldéhyde, chlore, dichloro-isocyanurate, glucoprotamine, acide peracétique, composés phénoliques, biguanides et composés du type ammonium quaternaire. L′association de la pénicillinase à une céphalosporinase spécifique à large spectre permet d′inactiver les β-lactamines telles que les pénicillines et les céphalosporines, ce qui garantit une croissance efficace. De plus, le modèle en boîte (« plus » ou +) est proposé avec un couvercle verrouillable, pour un transport sûr après le prélèvement, sans risque de voir le couvercle tomber. Les boîtes doivent être verrouillées en position fermée « CLOSED » pour une incubation aérobie, et en position ventilée « VENT » pour une incubation anaérobie ou microaérophile.
Application
La gélose trypticase soja (TSA, ou gélose à l′hydrolysat de caséine et de soja) est un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. Ce milieu est employé dans le contrôle environnemental pour le dénombrement des germes aérobies totaux dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes du personnel dans les isolateurs et salles propres.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenu apparenté
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Settle plates for isolators and critical cleanrooms