1.46029
Gélose HAYFLICK
suitable for microbiology, For general mycoplasma detection, pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
Synonyme(s) :
Gélose pour mycoplasmes
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.7
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; aseptically filled
Forme
plate
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
pH
7.8 ( in H2O)
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
mycoplasma
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Produit prêt à l'emploi ne nécessitant aucune étape de préparation supplémentaire
- Convient aux produits pharmaceutiques tels que les produits biopharmaceutiques, les vaccins, les cultures cellulaires et les cultures virales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3