Key Documents
1.44194
Millipore
Échantillonneur microbien RCS® High Flow Touch
Impaction air sampler based on centrifugal force
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polycarbonate hardware
Gamme de produits
RCS®
Caractéristiques
model (portable)
portable
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
RCS®
Poids
1.5 kg
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with Agar Strips
Température de stockage
room temp
Description générale
L'échantillonneur microbien RCS® High Flow Touch est un système d'échantillonnage de l'air constitué d'un instrument et de bandes de gélose, pour le contrôle de la qualité de l'air ambiant et des gaz comprimés. L'échantillonneur RCS® High Flow Touch repose sur le principe de l'« impaction centrifuge » qui consiste à aspirer et à accélérer l'air dans un rotor. Les micro-organismes présents dans le jet d'air sont alors délicatement déposés sur une bande de gélose HYCON® prête à l'emploi, qui est évaluée après un temps d'incubation prédéfini. L'instrument est équipé d'un écran tactile couleur à haute résolution qui simplifie et accélère les manipulations. La capacité de la batterie permet de réaliser plus de 35 mesures de 1 000 l avec un cycle de charge complet. L'instrument est livré dans une mallette de transport. Il est accompagné des éléments suivants : clé USB contenant le logiciel de gestion RCS®, mode d'emploi, rotor, capuchon de protection, alimentation électrique, câble série RS232, adaptateur USB, certificat d'étalonnage, guide de prise en main.
Application
L'échantillonneur microbien RCS® High Flow Touch fournit des résultats fiables et reproductibles pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant dans les salles propres et les isolateurs. Il est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, médicale, agroalimentaire et cosmétique.
Caractéristiques et avantages
Fiabilité
  • Technologie éprouvée utilisant des milieux gélosés standardisés
  • Concept innovant fonctionnant sur batterie et offrant des possibilités de commandes avancées
  • Appareil robuste nécessitant très peu d'opérations d'entretien et de maintenance
Rapidité
  • Court temps d'échantillonnage à un débit de 100 l/min
  • Programmation d'une simple pression du doigt
Flexibilité
  • Instrument à batterie, portatif et léger
  • Installation à l'horizontale ou à la verticale, mesure jusqu'à 3 mètres de hauteur
  • Options d'échantillonnage définies par l'utilisateur (p. ex. volumes individuels, temporisation, prélèvement par intervalles)
Facilité d'utilisation
  • Écran tactile couleur à haute résolution incluant les fonctions et symboles courants
  • Interface intuitive permettant une navigation simple et fluide
  • Solutions logicielles innovantes s'intégrant facilement aux environnements existants
Technologie
  • Faible vitesse d'impact, peu de turbulences, jet d'air maîtrisé
  • Répartition uniforme des micro-organismes
  • Pas d'assèchement localisé de la gélose
  • Désinfection facilitée, tête de prélèvement autoclavable
Informations légales
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Contenu apparenté
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Afficher tout