Principaux documents
1.44022
Millipore
Lames contact TC-y
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Histidine, Polysorbate 80, for bacteria, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 20 or 100 units, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose CASO, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja, TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Durée de conservation
6 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
Conditionnement
pack of 100 units
pack of 20 units
double packed of 20 or 100 units
Fabricant/nom de marque
HYCON®
Conditions de stockage
protect from light (Tightly closed. Dry)
Pf
>95 °C
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
molds
yeasts
Description générale
Les lames contact TC-y ont été mises au point pour faciliter et simplifier le contrôle microbiologique des surfaces plates et incurvées. Leur conception unique en fait un outil universel pour les isolateurs et les environnements aseptiques. Chaque lame est conditionnée sous emballage hermétique individuel et stérilisée par rayonnement gamma. La gélose tryptone-soja ou gélose tryptocaséine soja (Tryptic Soy Agar, TSA) est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler un grand nombre de bactéries, de levures et de moisissures. Elle est additionnée d'agents neutralisants tels que la lécithine, le polysorbate 80 et l'histidine.
Application
Les lames contact TC-y sont conçues pour le dénombrement des germes totaux sur les surfaces sèches et désinfectées ainsi que sur le personnel, dans les environnements contrôlés des lignes de production, et plus précisément dans les salles propres de classes A et B, les systèmes de barrière à accès restreint (Restricted Access Barrier Systems, RABS) ou les isolateurs.
Informations légales
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.