Merck
137672
Cholestérol
For Cell Culture, EMPROVE® EXPERT
Synonyme(s) :
3β-hydroxy-5-cholestène, 5-Cholestén-3β-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.65
UNSPSC Code:
12352212
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
SyntheChol® synthetic cholesterol, for Cell Culture Emprove® Expert, is a synthetic cholesterol supplement that has been developed to specifically meet the demands of the life science and biopharmaceutical industries. Due to the synthetic nature of the material, the elimination of animal-derived components reduces the incidence of performance variability in the medium and eliminates safety risks due to adventitious agents associated with these components. With a newly optimized manufacturing process, this product is available in quantities from grams to tons to support your development progress.
Application
This supplement is designed to be added to our chemically defined,animal component-free CHO and insect (Sf-RVN) cell media, as well as HEK-293media for VGT manufacturing. This material has been tested for compatibilitywith CHO and Sf-9 cell lines. Cholesterol provides structure to cellularmembranes, stores energy, and is vital in cell signaling and in regulating cellfunctions.
This product is intended for research or further manufacturing but notfor human or therapeutic use.
Biochem/physiol Actions
Constituant majeur de toutes les membranes biologiques ; le cholestérol représente ~25 % des lipides totaux du cerveau.
Packaging
137672.0001 /1g /
137672.0010 / 10 g /
137672.0100 / 100 g /
137672.1000 / 1000g /
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholestérol
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance