Merck
1.20595
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
Synonyme(s) :
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1449.25 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
215-772-6
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
ISO
Quality Segment
description
CSB (Cronobacter Selective Broth) (1.20597)
form
lyophilized powder
pH
2.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
Cronobacter spp.
SMILES string
Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]3NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]([C@@H](c7cc(c(cc7)Oc8c(c(cc6c8)O2)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O[C@@H]%10O[C@H]([C@H]([C@](C%10)(N)C)O)C)O)O)CO)Cl)O)NC(=O)[C@H](NC)CC(C)C)CC(=O)N)c4cc(c(cc4)O)c5c(cc(cc5O)
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)
InChI key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Application
CSB Selective Supplement (Vancomycin) is an additive for the preparation of CSB (Cronobacter Selective Broth) (1.20597)
Pictogrammes
Health hazard
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable