1.19166
RapidMicroBio Perforated Lid
400 hole x 0.7 mm, anodized aluminum, for MAS-100 NT® series, MAS-100 VF® and MAS-100 Eco® suitable for Growth Direct cassettes
Synonyme(s) :
Collection head, Sieve head, Perforated lid
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum lid
Agence
non-compendial
Caractéristiques
no. of holes 400 autoclavavble
Fabricant/nom de marque
MAS-100 NT®
MAS-100 VF®
Épaisseur supérieure/du haut
0.7 mm
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with Contact Plates
for use with MAS-100 NT®
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
À utiliser avec