Key Documents
1.16882
Millipore
Résine Fractogel® EMD SO₃⁻ (M)
Synonyme(s) :
Résine Fractogel® EMD SO3 ⁻ (M)
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Niveau de qualité
ligand
(Sulfoisobutyl)
Description
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
resin
Analyte(s) spécifique(s)
MAbs
Paramètres
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
130 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Température de transition
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
Densité
1.43 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Application(s)
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
cation exchange
strong cation exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Résine Fractogel® échangeuse de cations puissante, dotée de la technologie des tentacules, pour la purification de protéines et de peptides acides et neutres (par exemple, les anticorps)
Caractéristiques et avantages
La résine Fractogel® EMD SO3- (M) permet :
  • une force de liaison accrue à faible pH
  • une grande efficacité d'élimination des agrégats combinée à une capacité de liaison dynamique élevée
  • des volumes d'élution plus faibles pour les niveaux de pureté les plus élevés
  • une compatibilité avec l'alcool benzylique aqueux à 2,5 % (v/v) contenant une solution de stockage de NaCl 150 mM
En raison du comportement de titrage, la capacité d'échange d'ions peut être utilisée à un pH compris entre 2 et 12. La séparation des protéines repose sur des interactions électrostatiques réversibles entre les régions chargées positivement de la surface et le support. La résine Fractogel® EMD SO3- (M) permet une rétention efficace des protéines lorsque le pH du tampon est environ 1 unité en dessous de leur point isoélectrique (pl).
La force de la liaison dépend des éléments suivants :
  • le système tampon
  • la valeur du pH du tampon qui détermine la charge de surface de la protéine
  • la concentration du contre-ion
  • la densité de charge sur le support (capacité de liaison des protéines)
Conditionnement
  • 1.16882.0100 : Résine Fractogel® EMD SO3- (M), 100 ml
  • 1.16882.0010 : Résine Fractogel® EMD SO3- (M), 10 ml
  • 1.16880.0500 : Résine Fractogel® EMD SO3- (M), 500 ml
  • 1.16882.5000 : Résine Fractogel® EMD SO3- (M), 5 l
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
Apparence : Suspension trouble, laiteuse, exempte d'impuretés (particules étrangères)
Évaluation au microscope : Particules sphériques uniformes, absence d'agglomérats, absence de fines
Matières extractibles (eau) : ≤ 0,05 %
Cérium : ≤ 1 µg/g
Perte de charge (colonne : DI=1,6 cm, L=10 cm à 5 ml/min) : ≤ 1,0 bar
Taille de particules (d10) : 37 - 45 µm
Taille de particules (d50) : 48 - 60 µm
Taille de particules (d90) : 63 - 77 µm
Unités formant colonie (DGAT + DMLT) : ≤ 100 UFC/ml
Endotoxines : ≤ 1,00 EU/ml
Capacité d'adsorption protéique (lysozyme) : 110 - 150 mg/ml
Test fonctionnel (b:a) : ≤ 0,4
Test fonctionnel (c:d) : ≤ 0,45
Test fonctionnel : Séparation du chymotrypsinogène A, du cytochrome C et du lysozyme
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C