Key Documents
1.12516
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
99+
Synonyme(s) :
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Y(NO3)3 · 6 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-802-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
3890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
51.8 °C
Solubilité
2304 g/L
Densité
1.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1100 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Clé InChI
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable