Merck
1.12403
Bismuth(III) chloride
98+
Synonyme(s) :
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
BiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.34
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-123-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solid
potency
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
447 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Bi+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth(III) chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
820543999904022536461045
820543002504027269913014
109658000504022536116778
76081-10ML04061832918150
44010-25ML04061832246499
DX2415-104061839420205
D221104-500ML04061837236105
44010-5ML04061832246543
297879-100ML04061837532917
297879-1L04061837532924
297879-2L04061837532931
820543010004022536461021
820543000004022536461014
820543100004022536567402
820543025004022536461038
92064-100MG04061833268520
D221104-100ML04061837236082