Merck
Passer à
1.12219
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
98%, for analysis
Synonyme(s) :
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, Lanthanum trichloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl3La · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.37
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-237-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, for analysis
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
98%
form
solid
potency
4184 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[La](Cl)(Cl)Cl.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
InChI key
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 98 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0001 %
Water-insoluble matter: ≤ 0.1 %
Other Notes
Replaces: LX0042; LX0042-3
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
203521105326211605
description
for analysis
description
99.999% trace metals basis
description
for analysis
description
99.9% trace metals basis
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
mp
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
91 °C (dec.) (lit.)
mp
69.9 °C
mp
92-93 °C (lit.)
pH
5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
3.4 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash