Key Documents
1.12201
Sigma-Aldrich
Indium(III) oxide
99.5+
Synonyme(s) :
Indium(III) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
In2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-193-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
2000 °C
Densité
7.18 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable