Merck
1.12196
Indium
granular 99+
Synonyme(s) :
Indium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
In
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.82
UNSPSC Code:
12141719
EC Index Number:
231-180-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solid
bp
2000 °C
density
7.31 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size: about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c