Documents
1.10024
Supelco
Ammonium Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-400 mg/L (NH₄⁺), MQuant®, MQuant® StripScan App
Synonyme(s) :
Bandelettes de test chimique de l'ammonium
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Tests de l′ammonium, colorimetric, 10-400 mg/L (NH4+), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
ammonium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
10-400 mg/L (NH4+)
Compatibilité
for use with MQuant® StripScan App
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : colorimétrie, avec bandelettes de test et réactif 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH₄⁺ MQuant®
Ce test est adapté au dosage des composés d′ammonium, polluants potentiellement dangereux dans les eaux de surface et souterraines. Selon le pH, de l′ammoniac peut être formé, qui est une toxine puissante pour les poissons. En agriculture, les bandelettes de test Mquant® peuvent être utilisées pour mesurer la teneur en azote sous forme ammonium dans divers types de fumiers et de composts après la préparation des échantillons. À l′aide de ces bandelettes, la concentration en ammonium est mesurée de manière semi-quantitative par comparaison visuelle de la zone de réaction sur la bandelette test avec les nuances de l′échelle colorimétrique. Tous les réactifs nécessaires pour ce test sont déjà inclus pour une analyse rapide et aisée. Ces bandelettes sont idéales pour prétester des échantillons rapidement et à moindres frais afin d'évaluer leur concentration en ammonium ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme un test Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Bénéfices de l'approche "Design for Sustainability" (Concevoir de façon éco-responsable) :
nous continuons à démontrer notre engagement envers notre planète et un avenir durable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons récemment passé en revue la gamme actuelle de bandelettes réactives MQuant®, afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit.
Ce produit a bénéficié des changements suivants :
  • bandelette réactive avec réduction
  • tube en aluminium recyclé
  • notice d'utilisation numérique
Apprenez-en plus sur l'initiative : de petits changements sur les bandelettes réactives pour un gros impact sur l'environnement.
Liaison
Remplace : 10024-1 ; 10024
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Contenu apparenté
L'application MQuant® StripScan fournit des résultats instantanés et fiables avec diverses bandelettes réactives sur téléphone portable, notamment pour le pH et la dureté.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
L'application MQuant® StripScan fournit des résultats instantanés et fiables avec diverses bandelettes réactives sur téléphone portable, notamment pour le pH et la dureté.
Afficher tout