Key Documents
1.08774
Supelco
Zinc
dust particle size < 63 µm EMPLURA®
Synonyme(s) :
Zinc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141750
Numéro de classement CE :
231-175-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 487 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥95% metallic Zn basis (manganometric)
≥97.0% Zn basis (complexometric)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Impuretés
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
Point d'ébullition
908 °C/1013 hPa
Pf
420 °C
Densité
7.14 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1800‑2700 kg/m3
Traces de cations
Cd: ≤0.2%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤1.0%
Sn: ≤0.03%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, total Zn): ≥ 97.0 %
Assay (manganometric, metall. Zn): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.5 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 1.0 %
Sn (Tin): ≤ 0.03 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 500&#160;g, purity 99.9%
GF02228486
Zinc
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 200&#160;g, purity 99.9%
GF03217823
Zinc
Zinc powder, mean particle size 7.5 micron, weight 100&#160;g, purity 98.8%
GF20413718
Zinc
Zinc metal NIST&#174; SRM 683
NIST683
Zinc metal