Accéder au contenu
108637
Tropolone
EMPROVE® EVOLVE
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
EC Number:
208-577-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1904978
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
non-compendial
Quality Segment
packaging
pkg of 5g (1086370005)
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tropolone
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance