Merck
Passer à
1.08170
Thioacetamide
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Thioacetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H5NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.13
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-541-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
potency
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
111-114 °C
solubility
163 g/L
density
1.37 g/cm3
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(N)C
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 111 - 114 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
172502163678PHR3028
potency
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pH
5.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
density
1.37 g/cm3
density
-
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioacetamide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c