Key Documents
1.07912
Supelco
Boiling chips granules
size 1-2 mm
Synonyme(s) :
Boiling stones
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.51
Taille
1-2 mm
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Description générale
~ 1-2 mm
Remarque sur l'analyse
Sieve analysis (1-2 mm): ≥ 96 %