Principaux documents
1.06645
SAFC
Sulfate de sodium
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP
Fabrication pharma
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-820-9
Agence
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Taille des particules
(see specification)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
884 °C (lit.)
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le sulfate de sodium anhydre est la forme anhydre du sel sodique de l'acide sulfurique. Il peut être utilisé comme tampon, comme modificateur de pH ou comme sel minéral.
Le sulfate de sodium anhydre en poudre fine Emprove® Essential est principalement utilisé dans les applications très règlementées.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable