Merck
Passer à
1.06560
Sodium perborate tetrahydrate
pure
Synonyme(s) :
Sodium perborate tetrahydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
BNaO3 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.86
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-390-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥96.0% (manganometric)
form
powder
potency
2567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 15 g/L in H2O)
mp
60 °C (decomposition)
density
1.73 g/cm3
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤1.2%
cation traces
Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[B-]1(OO[B-](OO1)(O)O)(O)O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B2H4O8.2Na.6H2O/c3-1(4)7-9-2(5,6)10-8-1;;;;;;;;/h3-6H;;;6*1H2/q-2;2*+1;;;;;;
InChI key
MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (manganometric): ≥ 96.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 1.2 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Other Notes
Replaces: 1.06560.9057
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium perborate tetrahydrate
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mot-clé
Danger
Organes cibles
Respiratory system
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Questions
  1. Regarding SODIUM PERBORATE TETRAHYDRATE do you provide GMP documentation
    1 answer
    1. This product is not GMP, it is a quality level 200. Products with a quality level 400 and above will have GMP documentation. Please view the MClarity document for more information on the classification of quality levels: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/323/519/M-Clarity_attributes_table_ms.pdf