Documents
1.06557
Supelco
di-Sodium oxalate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
di-Sodium oxalate, Oxalic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2Na2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-550-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.8% (manganometric)
Forme
solid
Puissance
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perte
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
Pf
250-270 °C (decomposition)
Solubilité
37 g/L
Densité
2.27 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 99.8 %
pH-value (3 %, water): 7.5 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.05 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable