Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
210 g/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium carbonate decahydrate
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Comment trouver le numéro de produit
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance