Principaux documents
1.05734
Supelco
Molecular sieve 0.3 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
About This Item
Code UNSPSC :
41123003
Nomenclature NACRES :
NB.21
Forme
beads
Niveau de qualité
Technique(s)
titration: suitable
Diam. des billes
~2 mm
Taille
~10 mesh
Superficie
800 m2/g
Taille des particules
~10 mesh
Diamètre
~2 mm
Dimension de pores
0.3 nm
Température de stockage
no temp limit
Description générale
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable