Principaux documents
1.05565
Supelco
TLC plastic sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Synonyme(s) :
Cellulose F Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Épaisseur de la couche:
70-110 μm
Feuille, L × l:
20 cm × 20 cm
Caractéristiques:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Matériaux
cellulose matrix
plastic support
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 sheets
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
70-110 μm
Feuille, L × l
20 cm × 20 cm
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 Plastic sheets 20 x 20 cm
Liaison
Replaces: 5565-7; 5565
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1