| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
microbiology
Quality Segment
agency
EP, JP, according to USP
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
(Tightly closed. Dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
gray
pH
7.1-7.5 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae
General description
Application
Features and Benefits
- Sûr et durable grâce à la réduction des risques liés à l'inhalation de poussières fines et de substances toxiques, créant un environnement de travail plus sûr.
- Excellentes propriétés de mouillabilité, de solubilité et d'écoulement libre
- Pratique, avec un minimum de séparation des composants et d'agglutination, même dans des conditions chaudes ou humides
- Grande reproductibilité d'un lot à l'autre
- Durée de conservation prolongée, jusqu'à cinq ans
- Grand nombre de souches d'essai, dépassant toutes les exigences réglementaires
- Technologie de granulation permettant d'inclure de nombreux suppléments, sans qu'il soit nécessaire de les ajouter séparément
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description GranuCult® prime, according to USP, EP, JP, granular, for enterobacteriaceae, for Salmonella spp., for Escherichia coli, pack of 500 g | description bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, White screw cap for wide neck, pack of 6 bottles, for Escherichia coli | description Heimplate, plate diam. 90 mm, ready-to-use, Settle plate, aseptically filled, pack of 20-120 plates, for Escherichia coli | description GranuCult® prime, according to ISO 7251, FDA-BAM, granular, for Escherichia spp., pkg of 500 g |
| application(s) food and beverages | application(s) bioburden testing | application(s) pharmaceutical, surface monitoring | application(s) food and beverages |
| suitability Escherichia coli, enterobacteriaceae, Salmonella spp. | suitability Escherichia coli, coliforms, enterobacteriaceae | suitability Escherichia coli | suitability Escherichia spp. |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| agency EP, according to USP, JP | agency EP 2.6.13, USP 62 | agency EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62 | agency FDA-BAM, according to ISO 7251 |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Heimplate | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| solubility 35 g/L | solubility - | solubility - | solubility 74 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bouillon MacCONKEY
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2