Merck
Passer à
1.05124
Potassium thiocyanate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium thiocyanate, Potassium sulfocyanide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
KSCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
206-370-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (silver nitrate titration)
Form:
crystalline
Solubility:
>1000 g/L
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (silver nitrate titration)
form
crystalline
potency
854 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.3-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
177 °C
solubility
>1000 g/L
density
1.91 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Characteristics of Methyl Cellulose Based Solid Polymer Electrolyte Inserted with Potassium Thiocyanate as K(+) Cation Provider: Structural and Electrical Studies.: This research examines the role of potassium thiocyanate in enhancing the ionic conductivity of methyl cellulose-based solid polymer electrolytes. The findings contribute to advancements in materials science and battery technology (Aziz et al., 2022).
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium thiocyanate
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable