Key Documents
1.04765
Supelco
I Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic, cationic
Synonyme(s) :
polymeric adsorbent
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Ion exchanger I, (strongly acidic cation exchanger, H⁺-form) GR for analysis Reag. Ph Eur
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
resin
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Groupe de la matrice active
SCX
Taille des particules
300-1100 μm
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Appearance: yellow brown, transparent spherules
Exchange capacity: ≥ 1.7 mol/l
Exchange capacity (calculated on dried substance): 4.5 - 5
Water (according to Karl Fischer): 50 - 60
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable