Principaux documents
1.04764
Supelco
Iodine indicator
Synonyme(s) :
Indicator for titration of I2 and I-
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NB.21
Température de stockage
2-30°C
Niveau de qualité
Remarque sur l'analyse
Solubility in water: passes test
Suitability as indicator (for visual iodine titration): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable