A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O6 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
EC Index Number:
200-075-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): 52.5 - 53.2 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Maltose (HPLC): ≤ 0.2 %
Water: 8 - 10 %
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): 52.5 - 53.2 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Maltose (HPLC): ≤ 0.2 %
Water: 8 - 10 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c