Accéder au contenu
1.03803
Desiccant sachet 3 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cm
Synonyme(s) :
Dessicant bag, Moisture absorber bag
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123003
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
granular
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c