Merck
1.01775
Benzine de pétrole
for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO
Synonyme(s) :
Éther de pétrole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
MDL number:
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191502
Grade:
ACS reagent
Bp:
36-83 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
370 hPa ( 25 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
vapor pressure
370 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.02% Aromatics (as benzene)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
kinematic viscosity
0.45 cSt(20 °C)
bp
36-83 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
iodine value
≤0.3
peroxide value
≤0.8
transition temp
flash point <-21 °C
density
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans les applications de laboratoire réglementées et particulièrement exigeantes. EMSURE propose les meilleures spécifications de produit et les plus étoffées du monde. Nous pouvons vous assurer que notre gamme EMSURE est conforme aux exigences de l'ACS, à celles du chapitre Réactifs dans la Pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur) et également aux normes ISO.
Application
  • Extraits d'exocarpe de Ginkgo biloba L. : en utilisant de la benzine de pétrole pour l'extraction par solvant, cette recherche explore le potentiel antimicrobien des extraits d'exocarpes de Ginkgo biloba L. contre le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, ce qui révèle son rôle majeur dans les applications pharmaceutiques (Wei et al., 2024).
  • Création de mésopores dans le catalyseur ZSM-5 pour améliorer la production de composés aromatiques : cette utilisation de la benzine de pétrole dans la synthèse du résidu glycérol dérivé du biodiesel illustre l'utilisation innovante des procédés catalytiques pour améliorer la production de composés aromatiques, ce qui s'avère bénéfique pour la chimie environnementale et industrielle (Kumar et al., 2024).
  • Chromatographie à contre-courant à grande vitesse pour les isomères de néolignanes bioactifs : cette méthode, basée sur l'utilisation de la benzine de pétrole dans les techniques chromatographiques, contribue grandement à l'isolement de composés organiques complexes, ce qui est fondamental pour la recherche avancée en chimie des produits naturels (Xiao et al., 2024).
  • Ingestions d'hydrocarbures et lutte contre les intoxications : bien que de manière indirecte, l'étude exploite des données sur les ingestions d'hydrocarbures pour souligner l'importance des évaluations de l'impact sur la sécurité et l'environnement de l'utilisation des produits pétroliers, notamment la benzine, dans le cadre de la santé publique (Palmer et al., 2023).
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzine de pétrole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
<-5.8 °F
flash_point_c
< -21 °C