Merck
Passer à
1.01126
Dihydrogénophosphate d′ammonium
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate d’ammonium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
(NH4)H2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.03
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-764-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis and characterization of hydroxyapatite nanoparticles from calcium hydroxide fouled with gases evolved from smokestack of glass industry : cette recherche explore la synthèse de nanoparticules d'hydroxyapatite à l'aide de dihydrogénophosphate d'ammonium, en détaillant le procédé et les techniques de chimie analytique employées. L'étude met en lumière les applications potentielles de cette méthode dans les domaines environnementaux et industriels, offrant ainsi une approche innovante pour la synthèse des matériaux (Abdelmoaty and Mousa, 2024).
  • Acid etching-induced nanocutting of LaNiO(3) transplanting self-assembled photodiode array-like LaNiO(3)/N,P-RGO nanoreactor for efficient photocatalytic hydrogen evolution : cet article examine l'utilisation du dihydrogénophosphate d'ammonium pour concevoir des nanoréacteurs à base de LaNiO(3) via des techniques de gravure à l'acide. Les matériaux obtenus présentent des applications prometteuses en photocatalyse et dans la production d'hydrogène, illustrant ainsi l'intérêt de ces composés dans les technologies d'énergie renouvelable (Zou et al., 2024).
  • Sustainable and Environmentally Friendly Microwave Synthesis of Nano-Hydroxyapatite from Decarbonized Eggshells : cette étude utilise le dihydrogénophosphate d'ammonium dans un procédé de chimie verte pour synthétiser de la nano-hydroxyapatite à partir de coquilles d'œuf, mettant ainsi en avant les avantages environnementaux et l'écoresponsabilité de cette approche dans la science des matériaux (Mahmoud, 2024).
  • A Self-Powered Biochemical Sensor for Intelligent Agriculture Enabled by Signal Enhanced Triboelectric Nanogenerator : cette recherche innovante emploie le dihydrogénophosphate d'ammonium pour développer un capteur biochimique auto-alimenté destiné à des applications agricoles, soulignant son rôle dans l'amélioration de la sensibilité et de l'écoresponsabilité du dispositif (Gao et al., 2024).
  • Therapeutic drug monitoring of vancomycin in surgical patients through a validated HPLC method : dans cette étude clinique, le dihydrogénophosphate d'ammonium est utilisé dans une méthode de chromatographie liquide haute performance (HPLC) pour surveiller la vancomycine chez les patients en chirurgie, mettant en évidence son rôle essentiel dans l'amélioration de l'exactitude analytique et des soins aux patients (Akram et al., 2024).
Analysis Note
Dosage (acidimétrie) : ≥ 99,0 %
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 3,8 - 4,4
pH (2,3%, eau) : environ 4,2
Chlore (Cl) : ≤ 0,0005 %
Nitrate (NO₃) : ≤ 0,001 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
K (potassium) : ≤ 0,005v%
Mg (magnésium) : ≤ 0,0005 %
Na (sodium) : ≤ 0,005 %
Conforme à ACS, Réact. Ph. Eur.
Other Notes
Remplace : AX1350, AX1350-1, AX1350-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrogénophosphate d′ammonium
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf