1.00608
Chlorine Dioxide Test, photometric
photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
About This Item
Produits recommandés
product name
Chlorine Dioxide Test, photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 200 tests
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Plage de mesure
0.020-10.00 mg/L (ClO2)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (DPD)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This Spectroquant® Chlorine dioxide test allows the accurate quantification in various waters. As one of several oxides of chlorine, it is a potent and useful oxidizing agent used in water treatment and in bleaching. In weakly acidic solution chlorine dioxide reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye that is determined photometrically. Chlorine is masked prior to the color reaction.
The method is analogous to APHA 4500-ClO2 D and DIN 38408-5.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.