Merck
1.00334
Hydrofluoric acid
48%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Solution d’acide fluorhydrique, Acide fluorique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide fluorhydrique (48 %), for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
pH
2 (20 °C in H2O)
mp
-35 °C
solubility
water: soluble (at 20 °C)
density
1.16 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
General description
L'acide fluorhydrique (produit de qualité EMSURE®) est utilisé dans des analyses réglementées et des applications de laboratoire hautement exigeantes. Il offre une qualité premium et un éventail exclusif de spécifications pour une meilleure maitrise des conditions d'analyses et l'élimination des incertitudes. Les produits de qualité EMSURE® sont conformes à toutes les réglementations internationales et peuvent être utilisés dans diverses applications.
Application
L'acide fluorhydrique 48 % peut être utilisé comme :
  • agent de gravure pour la gravure électrochimique humide de plaquettes de silicium monocristallin.
  • matrice pour le modelage de la surface du silicium par dépôt de métal.
  • acide digestif pour déterminer les lanthanides dans les sols et les sédiments par spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif.
Features and Benefits
  • Spécifications les plus complètes au monde
  • Jusqu'à 70 paramètres testés
  • Pureté extraordinaire
  • Valeurs limites très basses
  • Plus grande précision et meilleur contrôle des analyses
  • Optimisé pour des analyses très critiques et exigeantes
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Pas d'interférence ni de contamination due à des impuretés inconnues
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide fluorhydrique (48 %)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials