1.00128
Aurin tricarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis (reagent for aluminium) ACS
Synonyme(s) :
Aurin tricarboxylic acid ammonium salt, Aluminon, Ammonium aurin tricarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
dilution
(for analytical testing)
pH
5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
220-225 °C (decomposes)
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
Clé InChI
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Insoluble matter: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 10
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Suitability as reagent (for aluminium): passes test
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable