Accéder au contenu
07-329
Anticorps anti-acétyl-histone H4 (Lys16)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone H4 Acetylated on Lysine 16, H4K16Ac, Histone H4 (acetyl K16), H4 histone family, member A, H4a
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
ChIP, DB, WB, inhibition assay, multiplexing
Citations:
279
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
10 kDa
L'histone H4 acétylée au niveau du résidu lysine 16 (UniProt : P62805 ; aussi appelée H4K16Ac, histone H4 (acétyl K16), membre A de la famille des histones H4 ou H4a) est codée par le gène HIST1H4A (aussi appelé H4/J, HIST1H4F, HIST1H4L, H4FN, H4FA, H4FH, HIST1H4H, H4F2, H4FM, H4/A, H4FK, H4FG, HIST2H4, HIST1H4I, H4/N, HIST1H4B ; ID du gène : 121504, 554313, 8294, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8370) chez l'homme. Les histones sont des protéines hautement conservées qui servent d'échafaudage structural pour l'organisation de l'ADN nucléaire en chromatine. Les modifications des histones régulent la transcription, la réparation, la recombinaison et la réplication de l'ADN. Deux molécules de chacune des quatre histones fondamentales (H2A, H2B, H3 et H4) forment un octamère autour duquel l'ADN est enroulé sous forme d'unités répétitives appelées nucléosomes. Ceci limite l'accès de la machinerie cellulaire à l'ADN, dont elle a besoin comme matrice. Les histones jouent donc un rôle central dans la régulation de la transcription, la réparation de l'ADN, la réplication de l'ADN et la stabilité chromosomique. L'accessibilité de l'ADN est régulée par l'intermédiaire d'un ensemble complexe de modifications post-traductionnelles des histones, aussi appelé code des histones, et du remodelage des nucléosomes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H4 est impliquée dans la structure en "collier de perles" des nucléosomes. Les histones H4 sont connues pour être acétylées sur les résidus Lysine 5, 8, 12 et 16. Les acétylations sont importantes pour la régulation du dépôt d'histones, l'activation transcriptionnelle, la réplication et la réparation de l'ADN. L'hyperacétylation des queues d'histone neutralise la charge positive et affaiblit les interactions histone-ADN et nucléosome-nucléosome, qui déstabilisent la structure de la chromatine et augmentent l'accessibilité de l'ADN à diverses protéines de liaison à l'ADN. Les aberrations chromosomiques impliquant l'histone H4 sont l'une des causes de lymphomes non hodgkiniens de type B.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à 10 acides aminés de la région N-terminale de l'histone H4 humaine acétylée sur la lysine 16.
Épitope : extrémité N-terminale (Lys 16)
Application
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : Une quantité de 1 µg d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'acétyl-histone H4 (Lys16) dans la chromatine de cellules HeLa.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter l'acétyl-histone H4 (Lys16) dans les lignées de cellules HeLa, A431, HUVEC et NIH/3T3.
Analyse par dot blot' : Une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter l'acétyl-histone H4 (Lys16) dans
une micropuce AbSurance pour la spécificité des anticorps anti-histone H3 (réf. 16-667) et dans une micropuce AbSurance pour la spécificité des anticorps anti-histone H2A, H2B et H4 (réf. 16-665).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-acétyl-histone H4 (Lys16) est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter l'acétyl-histone H4 (Lys16), également appelée H4K16Ac ou histone H4 (acétyl K16), et qui a été publié et validé en ChIP, WB, Mplex, PIA, DB et ChIP-seq.
Sous-domaine de recherche
Histones
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps polyclonal de lapin détecte l'histone H4 humaine acétylée sur la Lysine 16.
Une réactivité croisée est attendue avec une large gamme d'espèces.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter l'acétyl-histone H4 (Lys16) dans des lysats de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium.
Other Notes
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable