Key Documents
07-1517
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-IRS-2 (Ser388)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Insulin receptor substrate 2, IRS-2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer388)
Informations sur le gène
human ... IRS2(8660)
Description générale
Les molécules du type IRS ("insulin receptor substrate") sont des médiateurs essentiels dans la signalisation de l'insuline, et occupent un rôle central dans le maintien des fonctions cellulaires de base telles que la croissance, la survie et le métabolisme. Elles servent de protéines d'amarrage entre le récepteur de l'insuline et un réseau complexe de molécules de signalisation intracellulaires contenant des domaines SH2 ("Src homology 2"). Quatre membres ont été identifiés dans cette famille (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4). Ils diffèrent en termes de distribution tissulaire, de localisation subcellulaire, d'expression durant le développement, de liaison au récepteur de l'insuline et d'interaction avec les protéines contenant un domaine SH2. Dans les faits, IRS-1 semble principalement intervenir dans le muscle squelettique, tandis que IRS-2 semble réguler l'action de l'insuline hépatique ainsi que le développement et la survie des cellules bêta du pancréas. Les gènes IRS-3 et IRS-4, quant à eux, semblent avoir un rôle redondant dans le système de signalisation de l'IRS. Des défaillances dans l'expression et la fonction d'IRS-1 au niveau du muscle ont été signalées dans les états résistants à l'insuline tels que l'obésité et le diabète de type 2.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la sous-unité IRS-2 phosphorylée au niveau du résidu Ser388.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine IRS-2 humaine phosphorylée au niveau du résidu Ser388.
Épitope : Ser388 phosphorylé
Application
Analyse de l'inhibition peptidique : une concentration de 10 µg d'un lot représentatif a permis d'inhiber IRS-2 dans des cellules HEK293 traitées à l'insuline.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-phospho-IRS-2 (Ser388) détecte la présence de la sous-unité phospho-IRS-2 (Ser388), et son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en western blotting et dans les tests d'inhibition peptidique.
Sous-domaine de recherche
Insuline / Signalisation énergétique
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HEK293 non traitées et traitées à l'insuline.
Analyse par western blotting : une concentration de 5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter IRS-2 dans 10 µg de lysats de cellules HEK293 non traitées et traitées à l'insuline.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 160 kDa. Bien que le poids moléculaire théorique (calculé) soit de 137 kDa, la protéine IRS-2 a été observée sous la forme d'une bande d'environ 160 kDa dans des analyses par western blotting [Rother, K. et al. (1998). Journal of Biological Chemistry. 273(28):17491–17497].
Forme physique
Produit purifié par affinité
Sérum polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysats de cellules HEK293 non traitées et traitées à l'insuline
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rania Alaaeldin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(24) (2021-12-25)
Insulin resistance contributes to several disorders including type 2 diabetes and cardiovascular diseases. Carpachromene is a natural active compound that inhibits α-glucosidase enzyme. The aim of the present study is to investigate the potential activity of carpachromene on glucose consumption
Dahae Lee et al.
Plants (Basel, Switzerland), 11(5) (2022-03-11)
Herein, we determined whether α-Spinasterol, a stigmastane-type phytosterol isolated from Aster pseudoglehnii, potentially impacts glucose uptake and glucose-stimulated insulin secretion in skeletal muscle cells and pancreatic β-cells, respectively. We observed that A. pseudoglehnii and its fractions enhanced glucose uptake, with
K I Rother et al.
The Journal of biological chemistry, 273(28), 17491-17497 (1998-07-04)
Insulin receptor substrates (IRSs) are tyrosine-phosphorylated following stimulation with insulin, insulin-like growth factors (IGFs), and interleukins. A key question is whether different IRSs play different roles to mediate insulin's metabolic and growth-promoting effects. In a novel system of insulin receptor-deficient
Reduced phosphorylation of brain insulin receptor substrate and Akt proteins in apolipoprotein-E4 targeted replacement mice.
Ong, QR; Chan, ES; Lim, ML; Cole, GM; Wong, BS
Scientific Reports null