Accéder au contenu
06-868
Anticorps anti-récepteur α1 GABAA
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Gamma-amino butyric acid receptor subunit alpha-1, GABA(A) receptor subunit alpha-1, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
75
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
General description
Le neurotransmetteur GABA (acide gamma-aminobutyrique) se lie à des récepteurs transmembranaires spécifiques dans la membrane plasmique des neurones pré- et postsynaptiques. On connaît trois grandes catégories de récepteurs GABA : les récepteurs GABAA et GABAC (ionotropes) et les récepteurs GABAB (métabotropes). Le récepteur GABAA (acide gamma-aminobutyrique de type A) est un complexe multiprotéique qui agit comme des canaux chlorures ligands-dépendants. Ces récepteurs sont des hétéro-oligomères, dont on connaît actuellement 6 sous-unités (a, b, g, d, e et r). Il existe au moins 6 isoformes différentes de la sous-unité alpha, et l'expression de la sous-unité du récepteur varie au cours du développement. L'augmentation de l'assemblage de la sous-unité alpha1 dans les récepteurs postsynaptiques des synapses inhibitrices du cervelet est responsable des courants synaptiques inhibiteurs rapides observés au cours du développement postnatal. En outre, les récepteurs GABAA alpha1 jouent un rôle important dans la régulation des propriétés de renforcement de l'alcool, et l'expression de la sous-unité alpha1 augmente en cas d'exposition chronique à l'alcool, ce qui en fait une cible thérapeutique potentielle pour la dépendance à l'alcool.
Poids réel : ~51 kDa
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant au domaine topologique du récepteur GABAA α1 de rat
Épitope : domaine topologique.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur GABAA α1 dans des tissus d'hippocampe de rat.
Analyse par immunoprécipitation : 5 µl d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter le récepteur GABAA α1 dans une préparation microsomale de cerveau de rat dans du tampon RIPA.
Cet anticorps anti-récepteur GABAA α1 est validé pour une utilisation en IH, IP, WB pour la détection du récepteur GABAA α1.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Biochem/physiol Actions
Autres homologies : Homme (94 % d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît le domaine topographique du récepteur GABAA α1.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Preparation Note
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu d'une préparation microsomale de cerveau de rat
Analyse par western blotting : une dilution au 1/10 000e de cet anticorps a permis de détecter le récepteur GABAA α1 dans 10 µg de lysat de tissu d'une préparation microsomale de cerveau de rat.
Contrôle
Lysat tissulaire d'une préparation microsomale de cerveau de rat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1