Key Documents
06-520
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Na+/K+ ATPase α-1
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-CMT2DD
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
bovine, rat, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La sous-unité α-1 de la Na+/K+ ATPase est une protéine humaine qui sert à maintenir les ions Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane cellulaire, fonction importante pour l'osmorégulation. C'est un élément constitutif de la (Na+/K+) ATPase, transporteur qui catalyse l'hydrolyse de l'ATP et qui transfère les ions sodium et potassium d'un côté à l'autre de la membrane plasmique. Elle s'associe également avec les protéines Src et d'autres protéines de signalisation. La liaison de la ouabaïne et d'autres stéroïdes cardiotoniques à la (Na+/K+) ATPase active les protéines Src, entraînant la formation et l'activation de plusieurs cascades de signalisation. La liaison de la ouabaïne induit également un effet inotrope positif. Les maladies associées à l'ATPase sont la paralysie périodique thyrotoxique et l'hyperthyroïdie. (Références : Wikipédia et http://www.bioportfolio.com/gene/476-ATP1A1.html)
Spécificité
Reconnait l'isoforme de la sous-unité α-1 de la Na+/K+ ATPase.
Réactivité croisée à prévoir avec le rat (100 %), la souris (99 %) ainsi que l'être humain, le cochon, le lapin et le singe (96 %).
Immunogène
ATPase à étiquette GST.
Épitope : domaine cytoplasmique
Application
Cet anticorps anti-sous-unité α-1 de la Na+/K+ ATPase est validé pour une utilisation en immunocytochimie, en immunoprécipitation et en western blotting pour la détection de la sous-unit α-1 de la Na+/K+ ATPase.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Qualité
Produit évalué en routine par immunoprécipitation sur une préparation microsomale de cerveau de rat.
Description de la cible
112 kDa
Forme physique
Anticorps purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % de NaN3.
Format : purifié
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 ºC et 8 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Préparation microsomale de cerveau de rat
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Purification of active Na+-K+-ATPase using a new ouabain-affinity column
Yingst, D. R., et al
The American Journal of Physiology, 275, C1167-C1177 (1998)
Su-Chung Youn et al.
Scientific reports, 5, 18420-18420 (2015-12-18)
Excessive exposure to club drug (GHB) would cause cognitive dysfunction in which impaired hippocampal Ca(2+)-mediated neuroplasticity may correlate with this deficiency. However, the potential changes of in vivo Ca(2+) together with molecular machinery engaged in GHB-induced cognitive dysfunction has never
Antisera specific for the alpha 1, alpha 2, alpha 3, and beta subunits of the Na,K-ATPase: differential expression of alpha and beta subunits in rat tissue membranes.
Shyjan, A W and Levenson, R
Biochemistry, 28, 4531-4535 (1989)
Harindarpal S Gill et al.
Biochimica et biophysica acta, 1850(6), 1286-1296 (2015-03-07)
Band keratopathy, an ocular disease that is characterized by hypercalcemia and opaque bands across the cornea, has been associated with kidney disease. Type-II renal tubular acidosis (RTA), a condition in which the kidneys fail to recover bicarbonate (HCO3-) in the
Insulin-induced recruitment of glucose transporter 4 (GLUT4) and GLUT1 in isolated rat cardiac myocytes. Evidence of the existence of different intracellular GLUT4 vesicle populations
Fischer, Y., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 7085-7092 (1997)