Principaux documents
06-127
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PDGF, neutralisant
Upstate®, from goat
Synonyme(s) :
Anti-PDGF-A, Anti-PDGF1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
bovine, pig, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFA(5154)
Immunogène
PDGF-AB humain purifié ; reconnaît PDGF AA, AB et BB.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps neutralisant anti-PDGF permet de détecter le niveau de PDGF, et son utilisation a été publiée et validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Description de la cible
14/16 kDa
Forme physique
Chromatographie en DEAE
Format : purifié
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Thomas V Johnson et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 2), 503-519 (2013-11-02)
The development of neuroprotective strategies to attenuate retinal ganglion cell death could lead to novel therapies for chronic optic neuropathies such as glaucoma. Intravitreal transplantation of mesenchymal stem cells slows retinal ganglion cell death in models of optic nerve injury
Glycated and carbamylated albumin are more "nephrotoxic" than unmodified albumin in the amphibian kidney.
Gross, ML; Piecha, G; Bierhaus, A; Hanke, W; Henle, T; Schirmacher, P; Ritz, E
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Structure and function of platelet-derived growth factor (PDGF) and related proteins.
Hannink, M and Donoghue, D J
Biochimica et Biophysica Acta, 989, 1-10 (1989)
A Görlach et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(11), 1518-1528 (2000-08-06)
Vascular injury after balloon angioplasty results in the rapid activation of platelets leading to the release of growth factors and vasoactive substances. In addition, up-regulation of tissue factor (TF) and an increased production of reactive oxygen species (ROS) have been
Platelet-derived growth factor receptor regulates salivary gland morphogenesis via fibroblast growth factor expression.
Shinya Yamamoto,Emiko Fukumoto,Keigo Yoshizaki,Tsutomu Iwamoto,Aya Yamada,Kojiro Tanaka et al.
The Journal of Biological Chemistry null