A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CTD4H8, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
318
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CTD4H8, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
General description
210-220 kDa
L'ARN polymérase II (Pol II) est une enzyme à multiples sous-unités, responsable de la transcription des gènes codant pour les protéines. L'initiation de la transcription nécessite le recrutement de l'ensemble de la machinerie de transcription au niveau d'un promoteur via une sollicitation par des activateurs et des facteurs de remodelage de la chromatine. Pol II peut coordonner 10 à 14 sous-unités. Ce complexe interagit avec les régions promotrices des gènes et tout un éventail d'éléments et de facteurs de transcription. Le domaine de liaison à l'ADN de la polymérase est constitué d'une rainure où TFIIB oriente l'ADN en vue de son déroulement et de sa transcription.
Immunogen
Peptide contenant 10 répétitions de YSPT[pS]PS correspondant au domaine carboxy-terminal de l'ARN-polymérase II.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-ARN polymérase II, clone CTD4H8, est un anticorps monoclonal de souris haute qualité qui permet de détecter l'ARN polymérase II et dont l'utilisation a été citée dans plus de 40 références et a été validée en immunoprécipitation de la chromatine et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Facteurs de transcription
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît l'ARN polymérase II phosphorylée et non phosphorylée.
Physical form
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Produit purifié
IgG1 de souris purifiée dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M, pH 7,4, et de NaCl 0,15 M, contenant 0,05 % d'azoture de sodium avant ajout de 30 % de glycérol.
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Analysis Note
Produit évalué en routine par western blotting sur des extraits nucléaires de cellules HeLa.
Analyse par western blotting :
une dilution de 0,05 à 1 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'ARN polymérase II dans des extraits nucléaires de cellules HeLa. Une concentration de 0,1 à 2 µg/ml d'un précédent lot a permis de détecter l'ARN polymérase II dans des extraits nucléaires de cellules 3T3.
Analyse par western blotting :
une dilution de 0,05 à 1 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'ARN polymérase II dans des extraits nucléaires de cellules HeLa. Une concentration de 0,1 à 2 µg/ml d'un précédent lot a permis de détecter l'ARN polymérase II dans des extraits nucléaires de cellules 3T3.
Témoin
Extrait nucléaire de cellules A431.
Extrait nucléaire de cellules A431.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Intragenic transcription of a noncoding RNA modulates expression of ASP3 in budding yeast.
Huang, YC; Chen, HT; Teng, SC
RNA null
Inhibition of activator protein-1 by sulforaphane involves interaction with cysteine in the cFos DNA-binding domain: implications for chemoprevention of UVB-induced skin cancer.
Dickinson, SE; Melton, TF; Olson, ER; Zhang, J; Saboda, K; Bowden, GT
Cancer Research null
M Patturajan et al.
The Journal of biological chemistry, 274(39), 27823-27828 (1999-09-17)
Monoclonal antibodies that recognize specific carboxyl-terminal domain (CTD) phosphoepitopes were used to examine CTD phosphorylation in yeast cells lacking carboxyl-terminal domain kinase I (CTDK-I). We show that deletion of the kinase subunit CTK1 results in an increase in phosphorylation of
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 05-623-25UG | 04054839350191 |