Merck
05-419
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 9E10
Synonyme(s) :
Anti-CMyc
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
9E10, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
223
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-étiquette Myc, clone 9E10, clone 9E10, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Les étiquettes épitope sont utiles au marquage et à la détection des protéines par les techniques d'immunoblotting, d'immunoprécipitation et d'immunomarquage. Du fait de leur petite taille, il y a peu de risque qu'elles affectent les propriétés biochimiques des protéines marquées.
L'étiquette épitope Myc est couramment utilisée pour détecter l'expression des protéines recombinantes dans les systèmes du type bactérie, levure, cellule d'insecte et cellule de mammifère.
Poids moléculaire prédit pour la protéine Myc humaine : 49 kDa
Immunogen
Peptide de synthèse correspondant aux acides aminés 408-437 de la région de fermeture éclair à leucines de la protéine Myc humaine (AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNS).
Application
Domaine de recherche
Marqueurs d'épitope et autres anticorps
L'anticorps anti-étiquette Myc, clone 9E10, est un anticorps dirigé contre l'étiquette Myc destiné aux analyses par IH(P), IC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Biochem/physiol Actions
Reconnaît Myc et les protéines recombinantes contenant l'étiquette épitope Myc.
Physical form
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine G, dans une solution contenant de la Tris-glycine 0,07 M (pH 7,4), du NaCl 0,105 M et 0,035 % d'azoture de sodium (conservateur).
Produit purifié sur protéine G.
Preparation Note
Conserver à -20 °C pendant 2 ans à partir de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Contrôle
Contrôle positif pour la protéine Myc humaine : Expression très répandue, notamment dans les lysats de cellules A431, les lysats de cellules de cancer de l'ovaire, ou les tissus de carcinome du sein. Protéine de fusion avec étiquette Myc exprimée dans les cellules.
Produit évalué en routine par immunoblotting sur une protéine recombinante à étiquette Myc.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c