04-1585
Anti-IL-18 Antibody, clone 12E7.1
clone 12E7.1, from mouse
Synonyme(s) :
interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), IL-1 gamma, IFN-gamma-inducing factor, iboctadekin, interleukin-18, Interleukin-1 gamma, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12E7.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL18(3606)
mouse ... Il18(16173)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: 1:250 from a previous lot detected IL-18 in inflamed skin and normal human spleen tissues.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 g of this antibody detected IL-18 in mouse splenocytes.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse splenocytes
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable