04-150
Anti-AIRE Antibody, clone 5H12
clone 5H12, from rat
Synonyme(s) :
Autoimmune regulator, Autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy protein homolog, APECED protein homolog, AIRE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H12, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2cκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Aire(11634)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected AIRE in mouse thymus sections (Hubert, F. X., et al. (2008). J Immunol. 180(6):3824-3832.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected AIRE in mouse thymic epithelial cells (Guerau-de-Arellano, M., et al. (2009). J Exp Med. 206(6):1245-1252.).
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 4 µg of this antibody detected AIRE in 1X10E6 mouse primary splenocytes.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable